4,5,6,7-Tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR942592-250MG OR942592-1G
APOSOR942592-250MGEA 335 EUR InStock
APOSOR942592-250MG APOSOR942592-1G
4,5,6,7-Tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine 95%
4,5,6,7-Tetrahydrofuro[3,2-c]pyridine
Formule: C₇H₉NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09805956
Numéro CAS: 150322-87-5
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité