4-Oxo-1,4-dihydro-quinoline-8-carbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR942656-1G OR942656-250MG
APOSOR942656-1GEA 377 EUR InStock
APOSOR942656-1G APOSOR942656-250MG
4-Oxo-1,4-dihydro-quinoline-8-carbonitrile 95%
4-Oxo-1,4-dihydro-quinoline-8-carbonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂O
MW: 170,167 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26131872
Numéro CAS: 127285-55-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité