Methyl 2-chloro-6-hydroxybenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR942749-1G OR942749-250MG
APOSOR942749-1GEA 106 EUR InStock
APOSOR942749-1G APOSOR942749-250MG
Methyl 2-chloro-6-hydroxybenzoate 95%
Methyl 2-chloro-6-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186,592 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15523524
Numéro CAS: 176750-70-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité