6-Bromo-N-methylpyridin-3-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR943102-5G
APOSOR943102-5GEA 119 EUR InStock
APOSOR943102-5G
6-Bromo-N-methylpyridin-3-amine 95%
6-Bromo-N-methylpyridin-3-amine
Formule: C₆H₇BrN₂
MW: 187,037 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234191
Numéro CAS: 1022641-52-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité