2-Chloro-4-methoxy-6-methylpyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR943132-1G OR943132-250MG
APOSOR943132-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR943132-1G APOSOR943132-250MG
2-Chloro-4-methoxy-6-methylpyrimidine 98%
2-Chloro-4-methoxy-6-methylpyrimidine
Formule: C₆H₇ClN₂O
MW: 158,586 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689881
Numéro CAS: 22536-64-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité