6-Methyl-benzo[d]isoxazol-3-ylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methylbenzo[d]isoxazol-3-amine
OR943182-1G OR943182-250MG
APOSOR943182-1GEA 672 EUR InStock
APOSOR943182-1G APOSOR943182-250MG
6-Methyl-benzo[d]isoxazol-3-ylamine 95%
6-Methyl-benzo[d]isoxazol-3-ylamine
Formule: C₈H₈N₂O
MW: 148,162 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18803474
Numéro CAS: 1378699-89-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité