4-Hydroxy-3-methyl-5h-furan-2-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methylfuran-2(5H)-one
OR943277-1G OR943277-5G
APOSOR943277-1GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR943277-1G APOSOR943277-5G
4-Hydroxy-3-methyl-5h-furan-2-one 95%
4-Hydroxy-3-methyl-5h-furan-2-one
Formule: C₅H₆O₃
MW: 114,099 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01860143
Numéro CAS: 516-09-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité