6-Methoxy-2-phenyl-tetralone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-methoxy-2-phenyl-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
OR943451-5G
APOSOR943451-5GEA 185 EUR InStock
APOSOR943451-5G
6-Methoxy-2-phenyl-tetralone
6-Methoxy-2-phenyl-tetralone
Formule: C₁₇H₁₆O₂
MW: 252,308 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10698841
Numéro CAS: 1769-84-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité