1-(3-Nitrophenyl)ethanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR943499-1G OR943499-250MG
APOSOR943499-1GEA 137 EUR InStock
APOSOR943499-1G APOSOR943499-250MG
1-(3-Nitrophenyl)ethanamine 95%
1-(3-Nitrophenyl)ethanamine
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04974122
Numéro CAS: 90271-37-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité