3-(Methoxymethyl)-pyrrolidine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Methoxymethyl)pyrrolidine hydrochloride
OR943851-1G
APOSOR943851-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR943851-1G
3-(Methoxymethyl)-pyrrolidine hydrochloride 97%
3-(Methoxymethyl)-pyrrolidine hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO·ClH
MW: 151,634 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09997928
Numéro CAS: 1185303-79-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité