1-(2,6-Dichloropyridin-4-yl)ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR943953-1G
APOSOR943953-1GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR943953-1G
1-(2,6-Dichloropyridin-4-yl)ethanone 95%
1-(2,6-Dichloropyridin-4-yl)ethanone
Formule: C₇H₅Cl₂NO
MW: 190,027 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847255
Numéro CAS: 185319-20-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité