(S)-1-Cyclopropylethylamine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-1-Cyclopropylethan-1-amine hydrochloride
OR944229-1G OR944229-250MG
APOSOR944229-1GEA 120 EUR InStock
APOSOR944229-1G APOSOR944229-250MG
(S)-1-Cyclopropylethylamine hydrochloride 95%
(S)-1-Cyclopropylethylamine hydrochloride
Formule: C₅H₁₁N·ClH
MW: 121,608 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21362295
Numéro CAS: 178033-78-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité