(R)-1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR944487-1G OR944487-250MG
APOSOR944487-1GEA 236 EUR InStock
APOSOR944487-1G APOSOR944487-250MG
(R)-1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanamine 95%
(R)-1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanamine
Formule: C₈H₉Cl₂N
MW: 190,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06761788
Numéro CAS: 133773-29-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité