3-Acetyl-3-chloro-dihydro-furan-2-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR944586-1G OR944586-250MG
APOSOR944586-1GEA 292 EUR InStock
APOSOR944586-1G APOSOR944586-250MG
3-Acetyl-3-chloro-dihydro-furan-2-one 95%
3-Acetyl-3-chloro-dihydro-furan-2-one
Formule: C₆H₇ClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08448079
Numéro CAS: 2986-00-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité