2,3-Dimethyl-p-benzoquinone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OR944683-1G OR944683-250MG
APOSOR944683-1GEA 415 EUR InStock
APOSOR944683-1G APOSOR944683-250MG
2,3-Dimethyl-p-benzoquinone 95%
2,3-Dimethyl-p-benzoquinone
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,148 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01663149
Numéro CAS: 526-86-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité