(4-Chloro-3-methoxyphenyl)methanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR944953-1G OR944953-250MG
APOSOR944953-1GEA 632 EUR InStock
APOSOR944953-1G APOSOR944953-250MG
(4-Chloro-3-methoxyphenyl)methanamine 95%
(4-Chloro-3-methoxyphenyl)methanamine
Formule: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,624 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09752213
Numéro CAS: 247569-42-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité