4-Chloro-6-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR944957-100MG OR944957-250MG
APOSOR944957-100MGEA 79.9 EUR InStock
APOSOR944957-100MG APOSOR944957-250MG
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95+%
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formule: C₈H₇ClN₂
MW: 166,608 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12401559
Numéro CAS: 178268-92-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité