Methyl 5-aminopentanoate hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 5-aminopentanoate, hydrochloride
OR944993-5G
APOSOR944993-5GEA 116 EUR InStock
APOSOR944993-5G
Methyl 5-aminopentanoate hydrochloride 98%
Methyl 5-aminopentanoate hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO₂·ClH
MW: 167,634 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13368250
Numéro CAS: 29840-56-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité