Methyl 2-amino-2-phenylacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-amino-2-phenylacetate
OR945143-1G OR945143-5G
APOSOR945143-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR945143-1G APOSOR945143-5G
Methyl 2-amino-2-phenylacetate
Methyl 2-amino-2-phenylacetate
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,189 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01026128
Numéro CAS: 26682-99-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité