6-Chloro-2,2-dimethyl-3,4-dihydro-1,4-benzoxazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
OR945251-1G OR945251-250MG
APOSOR945251-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR945251-1G APOSOR945251-250MG
6-Chloro-2,2-dimethyl-3,4-dihydro-1,4-benzoxazine 95%
6-Chloro-2,2-dimethyl-3,4-dihydro-1,4-benzoxazine
Formule: C₁₀H₁₂ClNO
MW: 197,661 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14539604
Numéro CAS: 1216138-03-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité