2-Chloro-7-iodo-5-methyl-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR946102-100MG OR946102-1G
APOSOR946102-100MGEA 287 EUR InStock
APOSOR946102-100MG APOSOR946102-1G
2-Chloro-7-iodo-5-methyl-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine ≥98%
2-Chloro-7-iodo-5-methyl-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₇H₅ClIN₃
MW: 293,492 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19689071
Numéro CAS: 1152475-62-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité