2,6-Dimethylisonicotinaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR946275-1G OR946275-250MG
APOSOR946275-1GEA 267 EUR InStock
APOSOR946275-1G APOSOR946275-250MG
2,6-Dimethylisonicotinaldehyde 95%
2,6-Dimethylisonicotinaldehyde
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410687
Numéro CAS: 18206-06-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité