6-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR946354-1G OR946354-5G
APOSOR946354-1GEA 335 EUR InStock
APOSOR946354-1G APOSOR946354-5G
6-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
6-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine
Formule: C₇H₅ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09055056
Numéro CAS: 89692-53-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité