5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carbonitrile 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR946384-10G OR946384-1G OR946384-5G
APOSOR946384-10GEA 757 EUR InStock
APOSOR946384-10G APOSOR946384-1G APOSOR946384-5G
5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carbonitrile 96%
5-Oxo-1-phenylpyrrolidine-3-carbonitrile
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10004117
Numéro CAS: 120937-26-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité