3-Cyano-N-isopropylbenzamide 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR946460-1G OR946460-5G
APOSOR946460-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR946460-1G APOSOR946460-5G
3-Cyano-N-isopropylbenzamide 96%
3-Cyano-N-isopropylbenzamide
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,226 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09940478
Numéro CAS: 623569-57-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité