3-Cyano-N-ethylbenzamide 98%
OR946462-1G OR946462-5G
APOSOR946462-1G APOSOR946462-5G
3-Cyano-N-ethylbenzamide 98%
3-Cyano-N-ethylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09938849
Numéro CAS: 623569-55-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité