4-Cyano-N-propylbenzamide 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR946463-1G OR946463-5G
APOSOR946463-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR946463-1G APOSOR946463-5G
4-Cyano-N-propylbenzamide 96%
4-Cyano-N-propylbenzamide
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09933204
Numéro CAS: 855264-75-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité