(3-P-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR946560-1G OR946560-250MG
APOSOR946560-1GEA 844 EUR InStock
APOSOR946560-1G APOSOR946560-250MG
(3-P-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol 95%
(3-P-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738486
Numéro CAS: 206055-87-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité