2-Methyl-homopiperazine, N1-BOC protected 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methyl-1,4-diazepane, N1-BOC protected
OR946706-1G OR946706-250MG
APOSOR946706-1GEA 1090 EUR InStock
APOSOR946706-1G APOSOR946706-250MG
2-Methyl-homopiperazine, N1-BOC protected 98%
2-Methyl-homopiperazine, N1-BOC protected
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214.305 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18432596
Numéro CAS: 1260422-99-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité