5-Methoxynaphthalen-1-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR947026-1G OR947026-250MG
APOSOR947026-1GEA 696 EUR InStock
APOSOR947026-1G APOSOR947026-250MG
5-Methoxynaphthalen-1-amine 95%
5-Methoxynaphthalen-1-amine
Formule: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,211 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00839435
Numéro CAS: 6271-81-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité