tert-Butyl 3-hydroxy-2-methylpropylcarbamate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR947144-1G OR947144-250MG
APOSOR947144-1GEA 754 EUR InStock
APOSOR947144-1G APOSOR947144-250MG
tert-Butyl 3-hydroxy-2-methylpropylcarbamate 95%
tert-Butyl 3-hydroxy-2-methylpropylcarbamate
Formule: C₉H₁₉NO₃
MW: 189,252 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14635738
Numéro CAS: 480451-99-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité