3-(Methylamino)propanal, N-BOC protected 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl methyl(3-oxopropyl)carbamate, tert-Butyl N-methyl-N-(3-oxopropyl)carbamate
OR947154-1G OR947154-250MG
APOSOR947154-1GEA 453 EUR InStock
APOSOR947154-1G APOSOR947154-250MG
3-(Methylamino)propanal, N-BOC protected 95%
3-(Methylamino)propanal, N-BOC protected
Formule: C₉H₁₇NO₃
MW: 187.236 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09751791
Numéro CAS: 273757-11-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité