Methyl 5-formyl-2-methylbenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR947357-1G OR947357-250MG
APOSOR947357-1GEA 509 EUR InStock
APOSOR947357-1G APOSOR947357-250MG
Methyl 5-formyl-2-methylbenzoate 95%
Methyl 5-formyl-2-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,185 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD21099506
Numéro CAS: 675148-96-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité