Methyl 3-(hydroxymethyl)-5-methoxybenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR948040-1G OR948040-250MG
APOSOR948040-1GEA 140 EUR InStock
APOSOR948040-1G APOSOR948040-250MG
Methyl 3-(hydroxymethyl)-5-methoxybenzoate 95%
Methyl 3-(hydroxymethyl)-5-methoxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044548
Numéro CAS: 367519-84-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité