1,3-Diazaspiro[4.6]undecane-2,4-dione 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR948189-1G OR948189-5G
APOSOR948189-1GEA 458 EUR InStock
APOSOR948189-1G APOSOR948189-5G
1,3-Diazaspiro[4.6]undecane-2,4-dione 95%
1,3-Diazaspiro[4.6]undecane-2,4-dione
Formule: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022405
Numéro CAS: 707-16-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité