b-Amino-4-bromobenzeneethanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-2-(4-bromophenyl)ethanol
OR948229-1G
APOSOR948229-1GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR948229-1G
b-Amino-4-bromobenzeneethanol 97%
b-Amino-4-bromobenzeneethanol
Formule: C₈H₁₀BrNO
MW: 216,075 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12782005
Numéro CAS: 201403-02-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité