8-Methoxychroman-4-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR948291-1G
APOSOR948291-1GEA 108 EUR InStock
APOSOR948291-1G
8-Methoxychroman-4-one 95%
8-Methoxychroman-4-one
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,185 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00094977
Numéro CAS: 20351-79-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité