4,6-Dimethyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR948323-1G OR948323-250MG OR948323-500MG
APOSOR948323-1GEA 899 EUR InStock
APOSOR948323-1G APOSOR948323-250MG APOSOR948323-500MG
4,6-Dimethyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
4,6-Dimethyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formule: C₆H₈N₂O
MW: 124,141 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00867544
Numéro CAS: 7007-92-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité