4-Chloro-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR949059-100MG OR949059-1G OR949059-250MG
APOSOR949059-100MGEA 306 EUR InStock
APOSOR949059-100MG APOSOR949059-1G APOSOR949059-250MG
4-Chloro-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
4-Chloro-1H-indole-7-carboxylic acid
Formule: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,602 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20657673
Numéro CAS: 875305-77-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité