2-Azaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR949228-1G OR949228-250MG OR949228-500MG
APOSOR949228-1GEA 1110 EUR InStock
APOSOR949228-1G APOSOR949228-250MG APOSOR949228-500MG
2-Azaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid
2-Azaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₇NO₂
MW: 183,247 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22566122
Numéro CAS: 1363382-89-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité