6-Bromo-3-methoxy-1H-indazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR949351-1G OR949351-250MG
APOSOR949351-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR949351-1G APOSOR949351-250MG
6-Bromo-3-methoxy-1H-indazole 98%
6-Bromo-3-methoxy-1H-indazole
Formule: C₈H₇BrN₂O
MW: 227,058 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23106083
Numéro CAS: 938062-38-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité