(2-Methyl-6-nitrophenyl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR950008-1G OR950008-250MG
APOSOR950008-1GEA 401 EUR InStock
APOSOR950008-1G APOSOR950008-250MG
(2-Methyl-6-nitrophenyl)methanol 95%
(2-Methyl-6-nitrophenyl)methanol
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,162 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12031847
Numéro CAS: 54915-41-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité