3-Chloropyridine-4-carboxylic acid ethyl ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-chloroisonicotinate
OR950143-5G
APOSOR950143-5GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR950143-5G
3-Chloropyridine-4-carboxylic acid ethyl ester 95%
3-Chloropyridine-4-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,608 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411706
Numéro CAS: 211678-96-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité