2-(2-Methylphenyl)propanenitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(o-Tolyl)propanenitrile
OR950184-1G OR950184-250MG
APOSOR950184-1GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR950184-1G APOSOR950184-250MG
2-(2-Methylphenyl)propanenitrile 95%
2-(2-Methylphenyl)propanenitrile
Formule: C₁₀H₁₁N
MW: 145,201 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036533
Numéro CAS: 58422-60-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité