1-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR950276-1G OR950276-250MG
APOSOR950276-1GEA 227 EUR InStock
APOSOR950276-1G APOSOR950276-250MG
1-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropan-1-ol
Formule: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180,244 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11934907
Numéro CAS: 18228-46-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité