Methyl 3-amino-5-ethoxybenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR950296-1G
APOSOR950296-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR950296-1G
Methyl 3-amino-5-ethoxybenzoate 95%
Methyl 3-amino-5-ethoxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,215 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20696913
Numéro CAS: 706792-04-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité