4-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR950305-1G OR950305-250MG OR950305-5G
APOSOR950305-1GEA 654 EUR InStock
APOSOR950305-1G APOSOR950305-250MG APOSOR950305-5G
4-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride 95%
4-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₉H₉ClO₂S
MW: 216,685 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09929602
Numéro CAS: 167404-32-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité