4-Methyl valeryl piperidine thioamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951082-1G OR951082-250MG
APOSOR951082-1GEA 841 EUR InStock
APOSOR951082-1G APOSOR951082-250MG
4-Methyl valeryl piperidine thioamide 95%
4-Methyl valeryl piperidine thioamide
Formule: C₁₁H₂₁NS
MW: 199,356 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179413
Numéro CAS: 289677-13-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité