4-N-Alloc-aminocyclohexanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951103-1G OR951103-5G
APOSOR951103-1GEA 212 EUR InStock
APOSOR951103-1G APOSOR951103-5G
4-N-Alloc-aminocyclohexanone 95%
4-N-Alloc-aminocyclohexanone
Formule: C₁₀H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183577
Numéro CAS: 391248-19-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité