4-Pent-1-enyl-benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR951134-1G OR951134-5G
APOSOR951134-1GEA 212 EUR InStock
APOSOR951134-1G APOSOR951134-5G
4-Pent-1-enyl-benzoic acid 97%
4-Pent-1-enyl-benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,238 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261414
Numéro CAS: 202798-06-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité